VWR®, 9,5-mm-Septen
Lieferant: VWR Collection
548-3327AEA 188 CHF
548-3327A 548-3292A 548-3328A 548-3329A 548-3186A 548-3258A
VWR®, 9,5-mm-Septen
Septen
Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
  • Für eine breite Palette von Kappen geeignet
  • Einfacher Austausch
  • Verschiedene Härten und Septenstärken
Auswahl der Septen je nach Anwendung.