VWR®, Septen ND22
Lieferant: VWR Collection
548-0159AEA 665 CHF
548-0159A 548-2179A 548-3338A 548-0616A 548-0615A 548-3232A
VWR®, Septen ND22
Septen
Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
  • Für eine breite Palette von Kappen geeignet
  • Einfacher Austausch
  • Verschiedene Härten und Septenstärken
Auswahl der Septen je nach Anwendung.