VWR®, 16-mm-Septen
Lieferant: VWR
VWR®
548-0540AEA 389 CHF
548-0540A 548-0533A 548-0532A 548-0531A 548-0795A 548-0537A 548-1063A 548-0864A 548-0534A 548-2358A 548-0539A 548-0538A 548-1832A
VWR®, 16-mm-Septen
Septen
Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
  • Für eine breite Palette von Kappen geeignet
  • Einfacher Austausch
  • Verschiedene Härten und Septenstärken
Auswahl der Septen je nach Anwendung.