VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR
548-0003AEA 337 CHF
548-0003A 548-0421A 548-0005A 548-0423A 548-0467A 548-2870A 548-0174A 548-9007A 548-8010A 548-2604A 548-2159A 548-0447A 548-1861A 548-0905A 548-1465A 548-3307A 548-1364A 548-1362A 548-8008A 548-3311A 548-3254A 548-0172A 548-3337A 548-1516A 548-0474A 548-2512A 548-2500A 548-0004A 548-0856A 548-0418A 548-1361A 548-2146A 548-0424A 548-2126A 548-2148A 548-2603A 548-0906A 548-1840A 548-2380A 548-1400A 548-8009A 548-2362A 548-0171A 548-9006A 548-1858A 548-0173A 548-3310A 548-0092A
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Vials
ND11-Fläschchen mit Bördelrand und flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Aluminiumsiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Fläschchen mit Bördelrand bieten eine hervorragende Abdichtung
  • Eine größere Öffnung verbessert die Probenzugänglichkeit
ND11-Fläschchen mit Bördelhals sind in brauner oder klarer Ausführung erhältlich. In einer großen Auswahl an Instrumenten als GC- und HPLC-Standardfläschchen mit einem flachen Boden verwendbar. Eine große Auswahl an Bördelkappen in mehreren Farben. Sie wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig konsistente, sichere Versiegelungen zu bieten. Außerdem sind Schnappkappen zum Aufdrücken auf ND11 Rollrandflaschen erhältlich.