ESD-Sicherheitsschuhe, BRICE XXTM, Low, S3
Lieferant: ELTEN
720551/36 720551/37 720551/38 720551/39 720551/40 720551/41 720551/42 720551/43 720551/44 720551/45 720551/46 720551/47 720551/48
ELTN720551/36EA 120 CHF
ELTN720551/36 ELTN720551/37 ELTN720551/38 ELTN720551/39 ELTN720551/40 ELTN720551/41 ELTN720551/42 ELTN720551/43 ELTN720551/44 ELTN720551/45 ELTN720551/46 ELTN720551/47 ELTN720551/48
ESD-Sicherheitsschuhe, BRICE XXTM, Low, S3
Schuhe und Stiefel
Ausgezeichneter Tragekomfort, mit gepolsterter Oberkante zum Schutz der Achillessehne.
  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grau
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • MONO/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
Hervorragenden Ableitfähigkeit, der Schuh ist für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet. Sohlenkern aus Infinergy® by BASF. Frei von Metall und Leder.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Order Now