ESD-Sicherheitsstiefeletten, FINJA XXTL, Mid, S3
Lieferant: ELTEN
746181/35 746181/36 746181/37 746181/38 746181/39 746181/40 746181/41 746181/42
ELTN746181/35EA 135 CHF
ELTN746181/35 ELTN746181/36 ELTN746181/37 ELTN746181/38 ELTN746181/39 ELTN746181/40 ELTN746181/41 ELTN746181/42
ESD-Sicherheitsstiefeletten, FINJA XXTL, Mid, S3
Schuhe und Stiefel
Dieser Schuh ist ideal auf die Ergonomie weiblicher Füße abgestimmt. Ausgezeichneter Tragekomfort, mit gepolsterter Oberkante zum Schutz der Achillessehne.
  • Rindleder
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, Lady
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • PU/PU Sohle WELLMAXX Trainers Lady
  • Abriebfester Zehenschutz
  • Stahlkappe
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet.More Product Information