ESD-Sicherheitsstiefel, FRANCESCO XXSG, Mid, S3
Lieferant: ELTEN
768721/36 768721/37 768721/38 768721/39 768721/40 768721/41 768721/42 768721/43 768721/44 768721/45 768721/46 768721/47 768721/48
ELTN768721/36EA 113 CHF
ELTN768721/36 ELTN768721/37 ELTN768721/38 ELTN768721/39 ELTN768721/40 ELTN768721/41 ELTN768721/42 ELTN768721/43 ELTN768721/44 ELTN768721/45 ELTN768721/46 ELTN768721/47 ELTN768721/48
ESD-Sicherheitsstiefel, FRANCESCO XXSG, Mid, S3
Schuhe und Stiefel
Hervorragender Tragekomfort durch einen knöchelumschließenden, weich gepolsterten Schaftrand der Stabilität und Halt bietet.
  • Rindleder
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • PU/PU-Sohle WELLMAXX Safety Grip
  • Zehenschutz aus PU
  • Stahlkappe
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet. Sohlenkern aus Infinergy® by BASF.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Order Now