Sicherheits-Halbstiefel, RENEGADE Work GTX, Mid, S3 CI
Lieferant: ELTEN
5652/39 5652/40 5652/41 5652/42 5652/43 5652/44 5652/45 5652/46 5652/47
114-9426EA 222 CHF
114-9426 114-9427 114-9428 114-9429 114-9430 114-9431 114-9432 114-9433 114-9434
Sicherheits-Halbstiefel, RENEGADE Work GTX, Mid, S3 CI
Schuhe und Stiefel
Ausgezeichneter Tragekomfort, mit einem knöchelumschließenden, weich gepolsterten Oberrand, der für Stabilität und Halt im Schuh sorgt.
  • Hydrophobes Nubukleder/Hydrophobes Textilmaterial
  • Schuhe aus GORE-TEX Performance Comfort
  • Volle, gepolsterte Balgzunge
  • Durchgehende LOWA-Einlegesohle
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Gummi/PU-Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
  • Zehenkappe aus Stahl
Die Zunge verhindert Druckstellen und das Eindringen von Schmutz in den Schuh. Die Fersenschlaufe erleichtert den Einstieg in den Schuh.