ESD-Sicherheitsschuhe, PURE Slipper, Low, S2
Lieferant: ELTEN
72340/35 72340/36 72340/37 72340/38 72340/39 72340/40 72340/41 72340/42 72340/43 72340/44 72340/45 72340/46 72340/47 72340/48
114-8986EA 101 CHF
114-8986 114-8987 114-8988 114-8989 114-8990 114-8991 114-8992 114-8993 114-8994 114-8995 114-8996 114-8997 114-8998 114-8999
ESD-Sicherheitsschuhe, PURE Slipper, Low, S2
Schuhe und Stiefel
Ausgezeichneter Tragekomfort, mit gepolsterter Oberkante zum Schutz der Achillessehne.
  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grau
  • Weiche ESD-Einlegesohle aus Fleece
  • MONO-PU-Sohle L10
  • Stahlkappe
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet. Lederfrei.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Order Now