Chloramphenicol, Pulver
Lieferant: Corning
MDTC61-239-RIEA 148 CHF
MDTC61-239-RI
Chloramphenicol, Pulver
Chloramphenicol
Chloramphenicol ist ein gängiges Antibiotikum, das die mikrobielle Proteinsynthese durch Verhinderung der Peptidbindungsformation hemmt. Es ist wirksam gegen Gram-positive und Gram-negative Bakterien.
Verpackung: Shipping temperature: Ambient
Formel: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
MW: 323,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078159
CAS-Nummer: 56-75-7