Kanamycinsulfat, Pulver
Lieferant: Corning
MDTC61-176-RGEA 169 CHF
MDTC61-176-RG
Kanamycinsulfat, Pulver
Kanamycin sulphate
Kanamycin ist ein Mitglied der Aminoglycoside, einer Gruppe von Molekülen, und interagiert mit der 30S-Untereinheit von prokaryotischen Ribosomen. Es induziert Fehler in der Translation und behindert dadurch die Proteinsynthese. Das KanR-Tn5-Genprodukt (Aminoglycosid Phosphotransferase) vermittelt Resistent gegen Kanamycin. Kanamycinsulfat ist wirksam gegen Gram-negative und Gram-positive Bakterien.
It induces errors in translation and thus hinders protein synthesis. The KanR-Tn5 gene product (aminoglycoside phosphotransferase) confers resistance to kanamycin. Kanamycin Sulfate is effective against Gram-negative and -positive bacteria.
Verpackung: Shipping temperature: Ambient
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0