Penicillin/Streptomycin/Glutamine 100X, Corning®
Lieferant: Corning
Penicillin-Streptomycin-L-Glutamin kombiniert zwei Antibiotika mit dem Nährstoff L-Glutamin, der unerlässlich ist für das Zellwachstum. Penicillin hemmt das Bakterienwachstum durch die Hemmung der Peptidoglycansynthese (unerlässlich für die bakteriellen Zellwand) und Streptomycin hemmt das Bakterienwachstum durch die Hemmung der Proteinsynthese. L-Glutamin ist von wesentlicher Bedeutung als Energieträger für die meisten Säugerzellen in der Kultur wegen seinem Aminosäuren Kohlenstoffskelett. Diese Antibiotika-Nährstoff-Kombination ist wirksam gegen Gram-negative und Gram-positive Bakterien.
- 10,000 I.U. Penicillin (per mL)
- 10,000 ug/mL Streptomycin
- 29.2 mg/mL L-glutamine
L-Glutamine is essential as an energy source for most mammalian cells in culture because of its amino acid carbon skeleton.
This antibiotic-nutrient combination is effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Penicillin inhibits bacterial growth by inhibiting peptidoglycan synthesis (essential for the bacterial cell wall), and streptomycin inhibits bacterial growth by inhibiting protein synthesis.