Gentamicinsulfat, Pulver
Lieferant: Corning
Synonyms: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
61-098-RA 61-098-RF
MDTC61-098-RAEA 90 CHF
MDTC61-098-RA MDTC61-098-RF
Gentamicinsulfat, Pulver
Gentamicinsulfat
Das Antibiotikum Gentamycin hemmt die Proteinsynthese durch Bindung an die 30S-ribosomale Untereinheit, wodurch die Translokation von Peptidyl-tRNA von der Akzeptorstelle zur Donorstelle blockiert wird. In einer anderen Wirkungsweise wirkt Gentamycin auf Pseudomonas aeruginosa durch Bindung an die äußere Membran dieses Bakteriums. Dadurch verdrängt es natürliche Kationen, destabilisiert die Membran und bildet Löcher in der Zelleoberfläche. Gentamycin wirkt gegen Gram-negative Bakterien, Staphylococcus aureus und andere Gram-positive Bakterien.
In another mode of action, gentamicin acts on Pseudomonas aeruginosa by binding to the outer membrane of this bacterium. In doing so, it displaces natural cations, destabilizes the membrane and forms holes in the cell surface. Gentamicin acts against Gram-negative bacteria, Staphylococcus aureus and other Gram-positive bacteria.
Verpackung: Shipping temperature: Ambient
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00270181
CAS-Nummer: 1405-41-0
Merck Index: 13,04403