Bogenverbinder, b.safe
Lieferant: Bohlender
b.safe
BOHLR1174-01EA 172 CHF
BOHLR1174-01
Bogenverbinder, b.safe
Fittings und Verbinder
Rohrbögen ca. 90°, aus ableitfähigem PE-EX.
  • Chemikalienbeständig: ++ sehr gut
  • Temperaturbeständigkeit: von −50 bis 80 °C Leitfähigkeit: 1.000 kOhm
  • Material: PE-EX
  • Anschluss 1: Klemmverbindung, Ø 32 mm
  • Anschluss 2: Rohr-Ø 32 mm
  • Gesamtabmessungen: 79×89 mm
Anschluss 1: Klemmverbindung zum Einstecken und Klemmen von b.safe Waste Pipes mit Ext.-Ø 32 mm. Anschluss 2: entweder Klemmverbindung für b.safe Waste Pipes, Außengewinde GL25 zum Übergang auf flexible b.safe Waste Tubes