Probenbeutel, SteriBag Cleanroom
Lieferant: Bürkle
SteriBag
BURK5344-8012EA 399 CHF
BURK5344-8012 BURK5344-8010
Probenbeutel, SteriBag Cleanroom
Beutel Probenbeutel
Der doppelt verpackte Probenbeutel SteriBag Cleanroom kann direkt in den Reinraum gebracht werden. Je 25 Probenbeutel befinden sich in einer zweifachen Umverpackung, diese können nacheinander entfernt werden und eignen sich somit hervorragend zum Einschleusen in den Reinraum.
  • Steril, doppelt verpackt
  • RNasen-, DNase- und pyrogenfrei
  • PE, transparent
  • Flüssigkeitsdicht
  • Mit Beschriftungsfeld
Die sterilen Beutel können dann direkt im Reinraum eingesetzt werden. SteriBag Cleanroom ist innen und außen steril. Dies garantiert ein kontaminationsfreies Aufbewahren und Transportieren von festen, halbfesten sowie flüssigen Proben. Der Probenbeutel ist perfekt für
den Einsatz im chemischen und pharmazeutischen Bereich. Der Einweg-Probenbeutel hat ein Beschriftungsfeld und ist platzsparend sowie leicht zu transportieren. Die große Beutelöffnung ermöglicht ein leichtes Einfüllen der Probe.