Etiketten aus Nylongewebe für M210, M210-LAB und M211 Etikettendrucker
Lieferant: Brady
152090 152091 152094 152092 152093
BRDY152090EA 62 CHF
BRDY152090 BRDY152091 BRDY152094 BRDY152092 BRDY152093
Etiketten aus Nylongewebe für M210, M210-LAB und M211 Etikettendrucker
Etiketten
Permanent haftendes Nylongewebe ermöglicht das Etikettieren in heißen, kalten, öligen und schmutzigen Umgebungen. Zur Markierung von Kabeln, Drähten und elektronischen Komponenten sowie zum Etikettieren von Laborfläschchen und zur generellen Kennzeichnung.
  • Permanenter Acrylkleber
  • Abgerundete Ecken
  • Zur Verwendung in Gefriergeräten, mit Flüssigstickstoff und zum Autoklavieren geeignet
  • Betriebstemperatur: −40 bis 90 °C
  • Für die Verwendung mit M210 und M211 tragbare Etikettendrucker geeignet
Aggressive permanent haftender Klebestoff zur Verwendung bei niedrigen Temperaturen geeignet. Etiketten aus Nylongewebe sind abriebfest, beständig gegen Benzin/Öl und haben eine hohe Haltekraft. Für glatte, strukturierte/raue Oberflächen, oder sehr strukturierte Oberflächen/ mit geringer Oberflächenspannung Bitte beachten, dieses Material mit seinem entsprechenden Farbband ist UL-anerkannt Informationen zum geeigneten Farbband finden Sie in der Serie der empfohlenen Farbbänder.