Hydroxylammoniumchlorid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens (max. 0,01 ppm Hg)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
Hydroxylamin Hydrochlorid
, Chlorhydrathydroxylamin
, Hydroxylamin HCl
, Hydroxylamin-Hydrochlorid
24709.230EA
256
CHF
24709.230
Hydroxylammoniumchlorid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens (max. 0,01 ppm Hg)
Hydroxylammoniumchlorid
Formel:
NH₂OH·HCl MW: 69,49 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Melting Pt: 151 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051089 CAS-Nummer: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),III |
Spezifikation Testergebnisse
Pb (Lead) | max . 5 ppm |
Conforms to Reag.Ph.Eur. | passes test |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)