Schale, Edelstahl, hohe Form
Lieferant: BURKLE
4208-0040 4208-0041 4208-0042
BURK4208-0040EA 77.8 CHF
BURK4208-0040 BURK4208-0041 BURK4208-0042
Schale, Edelstahl, hohe Form
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
Die Edelstahlschale ist für unterschiedlichste Anwendungen geeignet, z.B. um Laborbesteck oder Probenehmer abzulegen, zu tragen oder zu reinigen. Die glatte Oberfläche der Schale ermöglicht ein unkompliziertes Reinigen.
  • Für das Ablegen, Transportieren oder Reinigen von Instrumenten
  • Robust und hygienisch
  • Autoklavierbar
Die rechteckige Schale hat einen hohen Rand und ist sehr stabil. Ideal für den Einsatz im pharmazeutischen und chemischen Bereich sowie den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik.