Schaber Edelstahl
Lieferant: BURKLE
5386-0030 5386-0035
216-2503EA 96.1 CHF
216-2503 216-2504
Schaber Edelstahl
Schaber
Der hochwertige Schaber eignet sich zum Abschaben, Glätten, Säubern, Spachteln sowie zum Entfernen von stark haftenden, klebrigen Substanzen oder eingetrockneten Medien. Die Kante des korrosionsbeständigen Edelstahlschabers ist ideal, um viskose Medien zu vermengen oder portionieren.
  • Rostfreier Edelstahl V4A (1.4404), für ideale chemische Beständigkeit
  • Extra stabile Ausführung garantiert lange Lebensdauer
  • Sterilisierbar, autoklavierbar
Die glatte, nahtlose und robuste Oberfläche garantiert eine problemlose Reinigung und entspricht den hygienischen Anforderungen.
Der Schaber eignet sich als Hilfsmittel in Labor, Produktion und im Reinraum. Er ist ideal für den robusten Einsatz in Pharma, Chemie, Kosmetik, Futtermittel und Food & Beverage.