Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast® / SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-6005 5378-6006 5379-0041 5379-1041 5378-6007 5378-6008
221-0308EA 27.1 CHF
221-0308 221-0309 221-0310 221-0311 221-0312 221-0313
Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast® / SteriPlast®
Trichter Pulvertrichter
Der Einweg-Pulvertrichter hat einen kurzen und weiten Auslauf, er eignet zum Umfüllen von pulverförmigen Proben und Materialien, Granulaten, Suspensionen, aber auch von sonstigen Flüssigkeiten.
  • Zum einfachen und sicheren Umfüllen
  • Weite Öffnung verhindert das Verstopfen
  • Hilfsmittel für Labore, im Reinraum oder bei der Probenahme
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA Richtlinien
Die weite Öffnung des Einmal-Pulvertrichters verhindert das Verstopfen des Pulvers oder GranulatsMore Product Information