Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast® / SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-6001 5378-6002 5379-0040 5379-1040 5378-6003 5378-6004
221-0303EA 27.1 CHF
221-0303 221-0304 221-0305 221-0306 221-0307 221-0314
Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast® / SteriPlast®
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Einweg-Flüssigkeitstrichter zum sicheren Abfüllen, ideal zum einfachen Befüllen von Flaschen und sonstigen Behältern mit einer engen Einfüllöffnung.
  • Zum einfachen und sicheren Befüllen oder Filtrieren
  • Hilfsmittel für Labore, im Reinraum oder bei der Probenahme
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Einzeln verpacktund optional sterilisiert
  • Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Mit dem Einmaltrichter gelingt das verlustfreie Umfüllen von Flüssigkeitsproben oder gut rieselfähigen Feststoffen. Die praktische und hygienische Einfüllhilfe istMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung Umweltschonende Herstellung,Nachhaltige Materialien
Umweltzertifizierung ISO 14001 Certificate ACT-Label