VWR®, PC Erlenmeyer-Schüttelkolben, Boden mit Schikanen
Lieferant: VWR Collection
214-0458EA 177 CHF
214-0458 214-0459 214-0460 214-0461 214-0462 214-0463 214-0464 214-0465
VWR®, PC Erlenmeyer-Schüttelkolben, Boden mit Schikanen
Kolben Erlenmeyerkolben
VWR® PC-Erlenmeyer-Schüttelkolben bieten eine ausgezeichnete optische Klarheit und mechanische Festigkeit. Sie eignen sich ideal für Schüttelkulturanwendungen und Lagerung. Der Boden mit Schikanen verbessert das Vermischen und den Gasaustausch.
  • Temperaturbereich: Temperaturbereich: –80 bis +121 °C
  • Im Gegensatz zu Glas zerbrechen Flaschen nicht, wenn sie fallen gelassen werden
  • Eingegossene Graduierungen für Genauigkeit
  • Entlüftungskappen für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sterilität und Vermeidung von Leckagen möglich
  • Nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei und nicht pyrogen
  • Einzigartiges Schikanen-Design mit einer eingegossenen „1/3 Füll“-Linie für Kundenkomfort
  • Sterilisiert durch Bestrahlung SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • Haltbarkeit: 3 Jahre ab dem Herstellungsmonat
Gefertigt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100000 gemäß Qualitätsmanagementsystemen ISO 13485 und ISO 9001.
Bestellinformation: Mit Verschlussstopfen oder Entlüftungskappe aus grünem HDPE verfügbar.
Verpackung: Einzeln verpackt.