Einweg-Bioreaktorsysteme, BIOne
Lieferant: DISTEK
2022-1001 2022-1002 2022-1014 2022-1015 2022-1018 2022-1021 2022-1024 2022-1025 2022-1028 2022-1029 2022-1005 2022-1006 2022-1016 2022-1017 2022-1019 2022-1022 2022-1023 2022-1026 2022-1027 2022-1030 2022-1031 2022-1034 2022-1035 2022-1036 2022-1038 2022-1040 2022-1056 2022-1057
DISI2022-1001EA 0 CHF
DISI2022-1001 DISI2022-1002 DISI2022-1014 DISI2022-1015 DISI2022-1018 DISI2022-1021 DISI2022-1024 DISI2022-1025 DISI2022-1028 DISI2022-1029 DISI2022-1005 DISI2022-1006 DISI2022-1016 DISI2022-1017 DISI2022-1019 DISI2022-1022 DISI2022-1023 DISI2022-1026 DISI2022-1027 DISI2022-1030 DISI2022-1031 DISI2022-1034 DISI2022-1035 DISI2022-1036 DISI2022-1038 DISI2022-1040 DISI2022-1056 DISI2022-1057
Einweg-Bioreaktorsysteme, BIOne
Bioreaktoren
Distek, Inc. hat einen Einweg-Bioreaktor (SUB) im Tischmaßstab für das Wachstum von Säugetierzellen, Zelltherapie, Insektenzellen und andere einzigartige Anwendungen entwickelt, die in einem Rührkessel-Bioreaktor durchgeführt werden. Der mit Gammastrahlen bestrahlte BIOne SUB ist mit einer Einweg-Kopfplatte ausgestattet, die an eine dreischichtige Auskleidung geschweißt ist und sich leicht in ein nicht steriles Glasgefäß eines Bioreaktors einsetzen lässt, wodurch es innerhalb von Sekunden in einen Einweg-SUB umgewandelt werden kann.
  • Anpassbar über und unter der Kopfplatte
  • 2 und 5 L Arbeitsvolumen
  • Optionale pH-Sonde zur Einmalverwendung
  • Erhöhter Durchsatz
  • Schweißbare Schläuche
  • Nichtinvasiver DO-Sondenanschluss
  • Materialien der USP-Klasse VI
  • Auskleidungsmaterial ohne tierische Derivate und mit geringem Antioxidantiengehalt
  • Kompatibel mit den Glasgefäßen und Reglern der meisten Hersteller
Nach Zugabe des Mediums dehnt sich die Auskleidung aus und passt sich dem Glasgefäß an, wobei die Geometrie des vorhandenen Bioreaktors erhalten bleibt. Das Auskleidungsmaterial des BIOne SUB ahmt die groß angelegten SUBs nach, die in Pilot- und kommerziellen Biopharma-Produktionsanlagen auf der ganzen Welt verwendet werden. Durch die Durchführung von F&E-Studien mit dem ähnlichsten Material auf dem Markt wird Ihr Technologietransfer rationalisiert und Sie können Ihr Verfahren vor der Übertragung auf Pilotmaßstab risikofrei gestalten.
Bestellinformation: Erfordert ein BIOne-Starterkit (P/N 2800-0510) für jeden Controller, der für die Verwendung mit dem BIOne SUB umgerüstet wird. Erfordert eine BIOne-Motoradapter-Baugruppe für jeden Controller, der für die Verwendung mit dem BIOne SUB umgerüstet wird. Motoradapter sind spezifisch für den Reglermotor. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.