96-Wells-PCR-Platte für die Automatisierung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
43001-0301EA 293 CHF
43001-0301 43001-0302 43001-0305 43001-0306
96-Wells-PCR-Platte für die Automatisierung, J.T.Baker®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
Die J.T.Baker® PCR-Platten bestehen aus zwei Kunststoffkomponenten. Ein ultrastabiler Rahmen aus Polycarbonat für die Automatisierung und ultradünne Vertiefungen aus Polypropylen für optimalen Wärmetransfer und qPCR-Ergebnisse.
  • Available in barcoded and non barcoded versions
  • Standard SBS format for use with automation
  • Slightly raised well rims for better sealing
  • Stackable and comes with eight notches for easy insertion on thermoblock
  • White or clear frame and wells
  • Alphanumeric well markings
  • V-bottom
  • Low profile
The wells plastics exist in 2 colors (clear and white) for optimal qPCR results depending on the qPCR cycler. White wells ensure high quality qPCR results by concentrating fluorescent signal, preventing loss of signal, and allowing for better signal detection by the instrument.
Anwendungen: PCR, qPCR, Aufbau von NGS-Bibliotheken.
Zertifizierungen: Produziert unter Reinraumbedingungen (ISO 14644-1 Klasse 8). Frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren.
Verpackung: 10 Packungen mit 5 Platten in PE-Folie.