Visiere und Halterungen für Evolution®-Schutzhelme, Surefit™
Lieferant: JSP
ANV000-001-108 ANX010-230-000 ANX060-230-000 ANW060-230-008
JSPAANV000-001-108EA 37.3 CHF
JSPAANV000-001-108 JSPAANX010-230-000 JSPAANX060-230-000 JSPAANW060-230-008
Visiere und Halterungen für Evolution®-Schutzhelme, Surefit™
Schutzhelme Schutzhelme
Die Visierhalterung lässt sich in das universelle Gehörschutzgehäuse der Evolution®-Schutzhelmserie einclipsen. Erhältlich mit Polycarbonat- oder Acetatvisieren zum Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit, Flüssigkeitströpfchen und geschmolzenem Metall.
  • ABS-Visierhalterung
  • Kompatibel mit der Evolution®-Helmserie
  • Kann mit Polycarbonat- oder Visieren aus Acetat ausgestattet werden.
Das 20 cm große Polycarbonat-Visier bietet Schutz vor Partikeln mittlerer Energie und hoher Geschwindigkeit (120 m/s), Flüssigkeitströpfchen und geschmolzenem Metall.More Product Information