Phenolphthalein 1% in Ethanol 70% pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
31723.230EA 61.8 CHF
31723.230 31723.290
Phenolphthalein 1% in Ethanol 70% pH-Indikator
Phenolphthalein
  • Transition range pH 8.2-9.8
Formel: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Application test passes test