VWR® Kryoboxen, Halbhoch, Karton
Lieferant: VWR
VWR®
479-2239EA 8.4 CHF
479-2239 479-2238 479-2240 479-2242 479-2241 479-7005
VWR® Kryoboxen, Halbhoch, Karton
Boxen Kryoboxen
Karton, beschichtet.
  • Wasserdichte Beschichtung
  • Einfrierbar bis –140 °C
  • Trennwände separat erhältlich
  • In fünf Farben erhältlich
Zur Lagerung von Kryoröhrchen bei niedrigen Temperaturen.