Sterile meltblown Polypropylen-Tücher, PROSAT®
Lieferant: CONTEC
PS-911EB-BPR PSPP0039-BPR
115-2772EA 1870 CHF
115-2772 115-2815
Sterile meltblown Polypropylen-Tücher, PROSAT®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Vorgesättigt mit 70% IPA (USP-Qualität) und 30% DI-Wasser.
  • Geeignet für Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 5-8
  • Validiert steril durch Gamma-Bestrahlung
  • Das Meltblown-Polypropylengewebe ist außergewöhnlich sauber und frei von Zusatzstoffen
  • Geringer Anteil an Partikeln und Fasern, ideal für produktberührte Bereiche
  • Mikrofeine Filamente sorgen für außergewöhnliche Partikelentfernung
  • Besonders geeignet für die dosierte Abgabe von 70%igem Alkohol
  • Reduziert VOC-Emissionen und den Einsatz von Lösungsmitteln
  • Der wiederverschließbare Beutel gewährleistet die Sauberkeit und den Sättigungsgrad des Lösungsmittels
PROSAT® Sterile Polypropylen-Tücher sind mit 70% USP
Isopropanol und 30% deionisiertem Wasser vorgetränkt. Die meltblown Polypropylen Tücher geben gleichmäßig Lösungsmittel ab, um Oberflächenverunreinigungen in kritischen Umgebungen. Die vorgesättigten Tücher sind außergewöhnlich sauber und frei von jeglichen Zusatzstoffen. Dieses spezielle Meltblown-Polypropylen enthält sehr geringe Mengen an Natrium und anderen Ionen.
PROSAT® Sterile Polypropylen-Tücher sind validiert steril und kompatibel
mit Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 5-8. Die Meltblown-Polypropylen-Tücher sind ideal zum Abwischen von Artikeln vor dem Durchlauf, zur Reinigung von Prozesswerkzeugen und anderen Geräten sowie zur allgemeinen Oberflächenreinigung.
Vorgetränkte Tücher gewährleisten eine gleichmäßige Sättigung jedes Tuchs unabhängig vom Bediener. Vorgesättigte Wischtücher können die Lösungsmittelkontrolle und -nachweisbarkeit verbessern und die VOC-Emissionen reduzieren. Die Tücher werden in praktischen und einfach zu verwendenden Beuteln geliefert, die sich leicht öffnen und wieder verschließen lassen.