Waste Tubes, Smooth, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1420-06 R1420-10 R1420-15 R1420-25
BOHLR1420-06EA 185 CHF
BOHLR1420-06 BOHLR1420-10 BOHLR1420-15 BOHLR1420-25
Waste Tubes, Smooth, b.safe
Schläuche Transferschlauch
Flexibler Wellschlauch zum Einleiten flüssiger Lösemittelabfälle von z. B. einer b.safe Tischdurchführung in einen Kanister mit Waste Cap und Anschluss GL 25.
  • Wellschlauch aus elektrostatisch ableitfähigem PTFE-EX
  • Sehr flexibel
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
Zuschnitt aus flexiblem Wellschlauch aus ableitfähigem PTFE-EX, Außenseite spiralförmig, Innenseite glatt. Inklusive 2 b.safe Verschraubungen für b.safe Waste Tube Smooth zum Übergang auf Anschlussgewinde GL 25 an z. B. b.safe Tischdurchführungen oder b.safe Waste Caps sowie 1 Schlauchhalterung zur Wandbefestigung. Damit der Schlauch bei Bedarf individuell auf die gewünschte Länge gekürzt werden kann, liegen die Verschraubungen unmontiert bei.
Wird ein längerer Zuschnitt benötigt, können b.safe Wellschlauch R 773-16 und die b.safe Verschraubung für b.safe Waste Tube Smooth R 1405-16 individuell kombiniert werden.