Auslaufbecken XL, b.safe
Lieferant: Bohlender
b.safe
BOHLR1250-40EA 1220 CHF
BOHLR1250-40
Auslaufbecken XL, b.safe
Armaturen und Spülbecken Spülbecken
Aus ableitfähigem PE-EX mit schrägem Boden zur kompletten Enleerung.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Mit montiertem Erdungskabel
  • Kann komplett abgedeckt werden
Zur Integration in Laborabzügen oder auf Arbeitstischen für eine einfache Entsorgung größerer Mengen flüssiger Lösemittelabfälle. Gewindeanschluss GL 25 zur Anbindung von b.safe Waste Tubes für direkte Weiterleitung flüssiger Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister.
Ablauf Ø 60 mm mit herausnehmbarem Sieb. Ablauf Unterseite mit Außengewinde GL25 zur direkten Verbindung mit flexiblen b.safe Waste Tubes. Erdungsanschluss seitlich mit montiertem Erdungskabel (Länge 1,5 m).
Zubehörinformationen: Die separat erhältliche Abdeckung XL (BOHLR1255-40) ist bei Nichtgebrauch als zusätzliche Arbeitsfläche nutzbar.