VWR®, Tischrefraktometer mit Peltier-Temperaturkontrolle, PLR1/PLR2
Lieferant: VWR Collection
635-0844EA 11350 CHF
635-0844 635-0845
VWR®, Tischrefraktometer mit Peltier-Temperaturkontrolle, PLR1/PLR2
Refraktometer Tischrefraktometer
Einfach zu bedienende, präzise Tischrefraktometer für den Einsatz in Labor- oder Produktionsumgebungen.
  • Großer Messbereich
  • Brix, RI, Anwenderskalen
  • Peltier-Temperaturregelung
  • 7"-Touchscreen
  • Mehrsprachiges Display
  • Intuitive Menüstruktur
  • Speichern Sie bis zu 4000 Messwerte
Zwei ausgesprochen hochpräzise Tischrefraktometer, die dem Anwender eine Auswahl zwischen Messbereich und Anwendungstyp ermöglichen. Beide Modelle verfügen über Brechungsindex- (nD) und Zuckerskalen (Brix). Es ist auch möglich, bis zu 25 häufig verwendete Skalen aus der Bibliothek des Instruments zu laden.
Der PLR1 ist das ideale Gerät für schwierigere Proben die in der Lebensmittel-, Getränke- und Industriebranche vorkommen können. Speziell entwickelte Optiken, einschließlich eines Saphirprismas, erleichtern die Messung von inhomogenen Proben wie z. B. dickem Zuckersirup, undurchsichtigen Proben und solchen, die Faserstoffe, wie Fruchtmark oder Schwebstoffe in Emulsionen, z. B. winzige Feststoffe bei der Kaffeeverarbeitung, enthalten können. Skalen enthalten Brix und Brechungsindex als Standard, weitere wie HFCS (40/55/90), % Wasser in Honig, Traubenmost sind verfügbar.
Der PLR2 eignet sich aufgrund seines breiten Brechungsindex und der robusten Dichtungsmaterialien, die am Messbereich angebracht sind, besonders für den Einsatz in der Forschung und Produktion von Chemikalien, Petrochemikalien, Pharmazeutika, Duftstoffen und Aromen.
Beide Instrumente sind vollgepackt mit Funktionen, die den Anforderungen eines modernen Labors entsprechen. Von der intelligenten, integrierten Peltier-Steuerung, die Messungen über ein einfaches Methodensystem, das die Probenleistung anhand voreingestellter Grenzwerte verfolgt, durchführt, bis hin zur sicheren Handhabung von Datenspeicherung, -austausch und -freigabe. Alltägliche Vorgänge wie das Ablesen von Messwerten und das Durchführen einer Kalibrierung können einfach über den Touchscreen des Instruments durchgeführt werden. Die Probenreinigung, die sicherstellt, dass eine Kreuzkontamination von Probe zu Probe ausgeschlossen ist, lässt sich dank der flachen Prismenform einfach durchführen.
Genauigkeit: ±0,00001 nD; ±0,01 °Bx Schnittstelle: 3× USB (A), 1× Ethernet
Zertifizierungen: Gemäß US/EP/BP/JP. Gemäß FDA Richtlinien CFR Teil 11.
Bestellinformation: Um die Funktionen des Gerätes noch besser nutzen zu können steht eine Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen zur Verfügung. Kann mit optionalen Extras ausgestattet werden. Validierungsdokumentation (IQ/OQ/PQ) ist auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Mit Netzkabeln (UK, EU und DK), und mehrsprachiger Bedienungsanleitung ausgestattet.