VWR®, Szintillationsfläschchen
Lieferant: VWR Collection
215-4488EA 122 CHF
215-4488 215-4491
VWR®, Szintillationsfläschchen
Vials
Szintillationsfläschchen von VWR® werden aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Sie sind mit fast allen Szintillationszählern kompatibel.
  • Hochgradig chemikalien- und temperaturwechselbeständig
  • Niedrige Hintergrundzahlen und hohe UV-Durchlässigkeit
  • Lieferung in praktischen Packungsgrößen
Szintillationsfläschchen von VWR® eignen sich ideal für die Flüssigkeitsszintillationszählung, Beta-/Gamma-Zählung oder zur Probenaufbewahrung.
Bestellinformation: Schraubkappen müssen separat bestellt werden. In unserer Auswahl an Schraubkappen mit den gängigsten Einlagen finden Sie die für Ihre Anwendungen passenden Schraubkappen.
Verpackung: Verpackt in eingeschweißten Schalen in einer praktischen Packungsgröße von 250 Stück.