VWR®, Gestell mit Gleiteinschüben für Kryoboxen, Höhe 50 mm
Lieferant: VWR Collection
479-2251EA 180 CHF
479-2251 479-2252 479-2253 479-2254 479-2255 479-2256 479-2257 479-2437
VWR®, Gestell mit Gleiteinschüben für Kryoboxen, Höhe 50 mm
Gestelle Kryogestelle
Gefrierregale als Aufbewahrungs- und Inventarsystem für Ultratiefkühlschränke erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
  • Verschiedene Höhen- und Tiefenabmessungen sind verfügbar und können in allen Gefrierschrankmarken verwendet werden
  • Gestelle für Standard-2"-Kryoboxen (133×133×51 mm)
  • Aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit geschliffenen Kanten
Diese Regale sorgen für einen ergonomischen Arbeitsablauf, da die Schubladen im Regal platziert werden. Das ausziehbare Design erleichtert die Entnahme von Proben, ohne das gesamte Rack aus dem GefrierschrankMore Product Information