Y-Anschlüsse, b.safe
Lieferant: Bohlender
b.safe
BOHLR1220-03EA 177 CHF
BOHLR1220-03
Y-Anschlüsse, b.safe
Fittings und Verbinder
Kombinieren Sie 2 b.safe Waste Tubes auf einem Auslass.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Mit zusätzlichen Wanddurchführungen
Drei Anschlüsse mit Außengewinde GL 25. Zwei Bohrungen mit Ø 5,5 mm für zusätzliche Wanddurchführungen.