Wanddurchführung GL 45, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1150-13 R1150-18
BOHLR1150-13EA 218 CHF
BOHLR1150-13 BOHLR1150-18
Wanddurchführung GL 45, b.safe
Schläuche Transferschlauch
Integration von b.safe Trichtern in z. B. Seitenwand von Laborabzügen für mehr Platz auf Arbeitsflächen. Direkter Anschluss von b.safe Waste Tubes für direkte Weiterleitung flüssiger Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister.
  • Kontermutter und silikonfreie Dichtscheibe verhindern ein Verdrehen der montierten Tischhalterung
  • Die dauerhafte Verbindung zum Arbeitsbereich per Gewinde GL 45 zur direkten Montage einer b.safe Systemkappe
  • Kompatibel mit b.safe Waste Tubes und b.safe Waste Tubes Smooth
  • Alle produktberührenden Teile sind aus ableitfähigem Kunststoff
Aus ableitfähigem PE-EX, 2 verschweißte 90° Rohrbögen, Fixierung an der Wand mittels integrierter Montageplatte. Anschluss Oberseite: Außengewinde GL 45 zur Montage entweder eines b.safe Trichters mit Schraubkappe GL 45. Anschluss Unterseite: Außengewinde GL 25 zur direkten Verbindung mit flexiblen b.safe Waste Tubes.