Direct Filling System, b.safe
Lieferant: Bohlender
BOHLR1500-05EA 9770 CHF
BOHLR1500-05
Direct Filling System, b.safe
Sicherheitsbehälter
Hochspezialisiertes System zur Entsorgung insbesondere von viskosen Flüssigkeiten oder flüssiger Abfälle mit Feststoffanteilen.
  • Teleskop-Entsorgungsrohr aus Edelstahl
  • Alle Teile sind für den Einsatz in explosionsgeschützten Umgebungen geeignet und für den Einbau vor Ort vorbereitet
  • Zur sicheren Entsorgung von flüssigen Abfällen aller Art
Im Arbeitsbereich Ihrer Dunstabzugshaube sind lediglich ein b.safe Trichter mit Klappdeckel und das b.safe Mini Display zur Füllstandskontrolle Ihres Abfallbehälters sichtbar.
Lieferumfang: Lieferumfang: - b.safe Trichter 130 aus ableitfähigem PE-EX
mit Anschluss GL 45, Klappdeckel und Sieb
- Sicherheitsunterbauschrank T90 in
Farbe RAL7035 (lichtgrau), Außenabmessungen: 593×574×600 mm (B×T×H), alle Durchführungen in
brandschutzkonformer Ausführung.
- Teleskopentsorgungsrohr aus Edelstahl für
Arbeitshöhe 90 cm mit Sicherungsmutter,
Kanisterabdeckung, kapazitivem Füllstandssensor,
Entlüftungsschlauch und Auffanggefäß.
- b.safe Trennschaltverstärker inkl. Netzteil
- b.safe Mini-Display Wall (1 Kanal) inkl. Netzteil
- Signalkabel zur Verbindung von Füllstandssensor
mit b.safe Trennschaltverstärker und b.safe Mini-Display