Kryogene mehrfarbige Punkte für Deckel von 1,5-ml-Mikroröhrchen (Beschreibbar)
Lieferant: GA
JTA-13X6A JTA-2610A JTA-2610BE JTA-2610BL JTA-2610BR JTA-2610GA JTA-2610GS JTA-2610LA JTA-2610LE JTA-2610MT JTA-2610OR JTA-2610PI JTA-2610RE JTA-2610SI JTA-2610VI JTA-2610WH JTA-2610YE
GAINJTA-13X6AEA 22.3 CHF
GAINJTA-13X6A GAINJTA-2610A GAINJTA-2610BE GAINJTA-2610BL GAINJTA-2610BR GAINJTA-2610GA GAINJTA-2610GS GAINJTA-2610LA GAINJTA-2610LE GAINJTA-2610MT GAINJTA-2610OR GAINJTA-2610PI GAINJTA-2610RE GAINJTA-2610SI GAINJTA-2610VI GAINJTA-2610WH GAINJTA-2610YE
Kryogene mehrfarbige Punkte für Deckel von 1,5-ml-Mikroröhrchen (Beschreibbar)
Etiketten
Beschreibbare Kryo-Farbpunkte und Rechtecke zur Kennzeichnung der Seiten und Deckel von Kryo-Fläschchen und Mikroröhrchen, die in Laborgefrierschränken und Dewargefäßen mit flüssigem Stickstoff aufbewahrt werden. Diese Etiketten sind leicht mit permanenten Kryomarkern zu beschriften und in verschiedenen Farben erhältlich.
  • Temperaturbereich: −196 bis +110 °C
  • Erhältlich als mehrfarbiges Blatt zur Farbcodierung und einfachen Identifizierung
  • Kleine, runde Etiketten sind ideal für 0,5- bis 1,5-ml-Eppendorf-Röhrchendeckel und Fläschchen
  • Starker Klebstoff sorgt
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable