Kryogene Manipulationssichere Bänder
Lieferant: GA International
GAINTETA-22C1-50OREA 40 CHF
GAINTETA-22C1-50OR GAINTETA22C3-100OR GAINTETA22C3-100BL GAINTETA-22C1-50GA GAINTETA22C3-100YE GAINTETA-22C1-50SI GAINTETA-22C1-50RE GAINTETA22C3-100WH GAINTETA-22C1-50WH GAINTETA22C3-100RE GAINTETA22C3-100SI GAINTETA-22C1-50YE GAINTETA22C3-100GA GAINTETA-22C1-50BL
Kryogene Manipulationssichere Bänder
Klebebänder
Dieses manipulationssichere Klebeband ist für die Verwendung mit Kryobehältern wie Kryofläschchen, Kryo-/Gefrierboxen, Kryokassetten und Röhrchen konzipiert.
  • Temperaturbereich: −196 bis +110 °C (−320,8 bis 230 °F)
  • Hält dem Eintauchen in flüssigen Stickstoff und den Bedingungen der Tiefkühllagerung stand
  • Das kontinuierliche Bandformat ermöglicht die Verwendung von so viel oder so wenig wie nötig
  • Erhältlich in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung und Farbcodierung
Das durchgehende Klebeband reißt bei jedem Versuch, es von den meisten Oberflächen zu entfernen, und zeigt so an, ob der Inhalt beeinträchtigt wurde. Das langlebige und wasserdichte manipulationssichere Klebeband ist zur einfachen Identifizierung in verschiedenen Farben erhältlich. Das mit permanenten kryogenen Markern beschreibbare Kryoband eignet sich für die Langzeitlagerung in flüssigem Stickstoff (−196 °C), in Laborgefrierschränken (−80 °C) und für den Transport auf Trockeneis.