System Waste Caps DLC, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1350-21 R1355-20 R1356-20 R1359-20
BOHLR1350-21EA 656 CHF
BOHLR1350-21 BOHLR1355-20 BOHLR1356-20 BOHLR1359-20
System Waste Caps DLC, b.safe
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Mit b.safe System Waste Caps können b.safe Waste Tubes am Kanister angeschlossen und Lösemittabfälle sicher gesammelt werden. Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandskontrolle. Die zusätzliche Vorwarnung ermöglicht es dem Anwender die Bereitstellung von Wechselbehältern für große Abfallmengen z.B. vor Feierabend oder am Wochenende. Zuverlässige Überwachung der Füllstände von Abfallkanistern in Laborschränken und Werkbänken. Über b.safe Waste Tubes werden Lösemittelabfälle direkt in den Kanister eingeleitet, Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten oder einen Entlüftungsschlauch in den Abzug abgeführt.
  • Aus Hochleistungskunststoffen
  • Thermisch und chemisch stabil
  • Gute Griffigkeit für einfache Montage, sicheres Arbeiten und verbesserte Prozesse
Schraubkappe aus PPS bzw. PP (nur Kanistergewinde S90), frei drehbarer Einsatz aus ableitfähigem PE-EX mit 2 fest montierten Kabeln (Länge je ca. 0,5 m) zur Meldung eines Voralarms bei Erreichen von ca. 50 % des Nenninhalts und eines Hauptalarms zum Kanistertausch bei einem Füllstand von ca. 100 % des Nenninhalts über ein anzuschließendes b.safe Display. Zusätzlich 1 rotes LED-Blinklicht zur einfachen Identifizierung des vollen Kanisters. Mit 1 Anschluss GL 25 passend für b.safe Waste Tubes und 1 Anschluss GL14 zum Einschrauben des b.safe Entlüftungsschlauchs oder eines b.safe Abluftfilters. Ausführung gemäß Tabelle.
Design und Lieferumfang gemäß Tabelle.