Permanente laserbedruckbare Etiketten für die kryogene Lagerung, US-Letter-Größe
Lieferant: GA
CL-15T1-OR CL-15T1-PI
GAINCL-15T1-OREA 78.1 CHF
GAINCL-15T1-OR GAINCL-15T1-PI
Permanente laserbedruckbare Etiketten für die kryogene Lagerung, US-Letter-Größe
Etiketten
Cryo-LazrTAG™ laserbedruckbare Kryoetiketten sind für die dauerhafte Kennzeichnung von Kryoampullen und -röhrchen, Mikroröhrchen, Blutentnahmeröhrchen, Kryoboxen, Gefrierboxen, Zellkulturplatten, Mikroplatten und anderen Kryo- und Gefrierbehältern konzipiert.
  • Starker Permanentkleber sorgt dafür, dass die Etiketten nicht knittern oder sich ablösen
  • Bedruckbar mit allen gängigen Desktop-Laserdruckermarken (US-Letter-Größe: 21,5×27,9 cm)
  • Haltet einem breiten Temperaturbereich stand (–196 bis 120 °C)
  • Verfügbar in einer großen Auswahl an Farben, Größen und Konfigurationen
Diese Etiketten sind für die Langzeitlagerung in flüssigem Stickstoff in der Dampf- und Flüssigphase (–196 °C/–321 °F), Laborgefrierschränken (–80 °C/–112 °F) und den Transport auf Trockeneis ausgelegt. Eine große Auswahl an weißen und farbigen Etiketten ist verfügbar. Wasserfeste, wetter- und verschleißfeste, laserbedruckbare Etiketten für Tiefkühl- und Kryoanwendungen sind auch bei erhöhten Temperaturen bis zu 120 °C/248 °F stabil und halten wiederholten Gefrier-Auftau-Zyklen und Gammabestrahlung (getestet bis 50 KGy) stand.
CL-12 Verschiedene Farben: weiß, silber, gelb, zitrone, grüner Apfel, rosa, lavender, blau, orange, rot, minze, grüner Meeresschaum
CL-23 Verschiedene Farben: weiß, silber, beige, gelb, zitrone, grüner Apfel, rosa, lavender, blau, orange, rot, minze
CL-13 Verschiedene Farben: weiß, silber, gelb, zitrone, grüner Apfel, rosa, lavender, blau, orange, rot, minze, beige
CL-6 Verschiedene Farben: weiß, silber, gelb, zitrone, grüner Apfel, rosa, lavender, blau, orange, rot, minze, beige
CL-4 Verschiedene Farben: weiß, silber, gelb, zitrone, grüner Apfel, rosa, lavender, blau, orange, rot, minze, grüner Meeresschaum
CL-8 Verschiedene Farben: weiß, silber, gelb, zitrone, grüner Apfel, rosa, lavender, blau, orange, rot, mokka, beige
CL-9 Verschiedene Farben: weiß, silber, gelb, zitrone, grüner Apfel, rosa, lavender, blau, orange, rot, minze, beige