ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, S1P, Broker XXB Low
Lieferant: ELTEN
729311/39 729311/40 729311/41 729311/42 729311/43 729311/44 729311/45 729311/46 729311/47 729311/48 729311/49
ELTN729311/39EA 141 CHF
ELTN729311/39 ELTN729311/40 ELTN729311/41 ELTN729311/42 ELTN729311/43 ELTN729311/44 ELTN729311/45 ELTN729311/46 ELTN729311/47 ELTN729311/48 ELTN729311/49
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, S1P, Broker XXB Low
Schuhe und Stiefel
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet.
  • Gepolsterte Lasche
  • MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS
  • Stahlkappe
  • Lederfrei
Mikrofaserkonstruktion mit Textilfutter für eine natürliche Belüftung. Ganzflächige Einlegesohle, SPORTIVE ESD. Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle. Sohlenkern aus Infinergy® by BASF.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A.