Kryogene Etiketten für Metallgestelle
Lieferant: GA
CID-02A CID-02A2 CID-02A3 CID-02A4 CID-02A5
GAINCID-02AEA 44.8 CHF
GAINCID-02A GAINCID-02A2 GAINCID-02A3 GAINCID-02A4 GAINCID-02A5
Kryogene Etiketten für Metallgestelle
Etiketten
Diese kryogenen Etiketten sind speziell zum Aufhängen an Metallgestellen konzipiert.
  • Vielseitiges Design ermöglicht Etiketten, die Temperaturen bis zu 80 °C (176 °F) standhalten
  • Widersteht extremen Gefriertemperaturen (−196 °C/–321 °F in Flüssigstickstoff oder Flüssigstickstoff in der Dampfphase)
  • In verschiedenen Farbpackungen zur Farbkodierung erhältlich
Hängeetiketten zur Identifizierung von Metallgestellen und anderen Behältern, die langfristig in Dewargefäßen mit flüssigem Stickstoff und Laborgefrierschränken mit extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden. Die mitgelieferten NitroTAG™-Etiketten können mit allen gängigen Thermotransfer-Barcodedruckermarken mit alphanumerischem Text, serialisierten Informationen sowie 1D- und 2D-Barcodes bedruckt werden. Die Etiketten können auch mit Permanentmarkern beschriftet werden.
Lieferumfang: Jedes Cryo-ID-Kit™ enthält Kunststoff-Cryo-Cards™ mit Verbindungshaken und Thermotransfer-Kryoetiketten.