ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro® Klettverschluss, S3, jo_Clean Straps Low, Jori
Lieferant: ELTEN
12681/36 12681/37 12681/38 12681/39 12681/40 12681/41 12681/42 12681/43 12681/44 12681/45 12681/46 12681/47 12681/48 12691/36 12691/37 12691/38 12691/39 12691/40 12691/41 12691/42 12691/43 12691/44 12691/45 12691/46 12691/47 12691/48
ELTN12681/36EA 81.2 CHF
ELTN12681/36 ELTN12681/37 ELTN12681/38 ELTN12681/39 ELTN12681/40 ELTN12681/41 ELTN12681/42 ELTN12681/43 ELTN12681/44 ELTN12681/45 ELTN12681/46 ELTN12681/47 ELTN12681/48 ELTN12691/36 ELTN12691/37 ELTN12691/38 ELTN12691/39 ELTN12691/40 ELTN12691/41 ELTN12691/42 ELTN12691/43 ELTN12691/44 ELTN12691/45 ELTN12691/46 ELTN12691/47 ELTN12691/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro® Klettverschluss, S3, jo_Clean Straps Low, Jori
Schuhe und Stiefel
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet.
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
  • Frei von Metall und Leder
  • MONO-PU Sohle jo_MONO
  • In weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich
Hydrophobe Mikrofaserkonstruktion mit Textilfutter für eine natürliche Belüftung. Ganzflächige Einlegesohle. Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A.
Bestellinformation:
Order Now