Flaschen, Weithals, braunes Glas, mit eingeschliffenem Glasstopfen, Assistent®
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41313012 41313030 41313018 41313024 41313006
HECH41313012EA 14.4 CHF
HECH41313012 HECH41313030 HECH41313018 HECH41313024 HECH41313006
Flaschen, Weithals, braunes Glas, mit eingeschliffenem Glasstopfen, Assistent®
Flaschen Glasflaschen
Braune Weithalsflaschen eignen sich hervorragend für die Lagerung und den Transport lichtempfindlicher Substanzen.
  • Aus Natronkalkglas gefertigt
  • Weithals eignet sich für Pulver und viskose Flüssigkeiten
  • Solide Glasstopfen