VWR®, Flaschen zur Wasserprobenahme mit manipulationssicherer Kappe
Lieferant: VWR Collection
331-0383EA 150 CHF
331-0383 331-0384 331-0385 331-0386 331-0387 331-0388 331-0389 331-0390 331-0391 331-0392 331-0393 331-0394 331-0395 331-0396 331-0397 331-0398 331-0399 331-0400 331-0401 331-0402 331-0403 331-0404 331-0405 331-0406 331-0407 331-0408 331-0409
VWR®, Flaschen zur Wasserprobenahme mit manipulationssicherer Kappe
Flaschen Flaschen zur Wasserprobenahme
HDPE-Flasche zur Wasserprobenahme.
  • Flasche aus HDPE-Harz
  • Flaschenfarbe natur, mit rotem Verschluss
  • Sterile Auslieferung
  • Natriumthiosulfat in Pulverform
  • Das Produkt ist mit einem eindeutigen Strichcode und Beschriftung für Probenentnahmen zur Rückverfolgbarkeit gekennzeichnet
  • Optionen für manipulationssichere Kappen mit 33-mm-Abziehkappe, 45- und 63-mm-Schraubkappe
Flaschen mit weitem Hals ermöglichen eine einfache Probenahme. Produkt mit Dosieranleitung und Detailangaben. Diese Flaschen sind leer oder mit Natriumthiosulfat dosiert erhältlich, das beiMore Product Information