Kanamycinsulfat 5000 µg/ml
Lieferant: Corning
MDTC30-006-CFEA 233 CHF
MDTC30-006-CF
Kanamycinsulfat 5000 µg/ml
Kanamycin sulphate
Verpackung: Shipped frozen.
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0