Reiniger für Innenbereiche und Oberflächen, SURE®
Lieferant: Diversey
100891820 100892011
115-2960EA 62.7 CHF
115-2960 115-2961
Reiniger für Innenbereiche und Oberflächen, SURE®
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Konzentriertes Allzweckreinigungsmittel zur Reinigung harter Oberflächen, wie Böden, Wände, Türen, Decken und allgemeine Geräte. Kann auch in Lebensmittelbetrieben verwendet werden.
  • Geeignet zur Reinigung von wasserbeständigen harten Oberflächen, einschließlich Aluminium und anderen weichen Metallen
  • Wirksam bei allen Wasserverhältnissen
  • Ohne Duft- und Farbstoffe
  • Enthält pflanzliche Inhaltsstoffe aus erneuerbaren Quellen, die durch natürliche Prozesse abgebaut werden
  • Keine Einstufung als umweltgefährdend, keine Sicherheitswarnungen für den Anwender
  • Die konzentrierte Formulierung sorgt für eine hervorragende Wirtschaftlichkeit im Gebrauch
  • Schnell wirkend, schnell trocknend
SURE® Innenraum- und Oberflächenreiniger ist Teil einer einzigartigen Reihe pflanzlicher, zu 100% biologisch abbaubarer Reinigungsprodukte, die die von Ihnen benötigten professionellen Reinigungsergebnisse liefern - und dabei sicher für Menschen und umweltfreundlich sind. Die natürlichen Reinigungsprodukte von SURE® bieten Sicherheit und Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Zertifizierungen: EU-Ecokennzeichnung (EU:NL/020/045).
Die in diesem Produkt verwendeten Tenside entsprechen den Vorgaben der EU Detergenzienverordnung EC 648/2004.