Safety Waste Cap "LISA", V3.0
Lieferant: S.C.A.T.
350045 350050 350051 350053 350055 350060 350063 350065 350070 350083 350090 350095 450045 450060 350100 450100 350120 450120 450055 350122 450050 450070 450090 450121 450122
SCTV350045EA 306 CHF
SCTV350045 SCTV350050 SCTV350051 SCTV350053 SCTV350055 SCTV350060 SCTV350063 SCTV350065 SCTV350070 SCTV350083 SCTV350090 SCTV350095 SCTV450045 SCTV450060 SCTV350100 SCTV450100 SCTV350120 SCTV450120 SCTV450055 SCTV350122 SCTV450050 SCTV450070 SCTV450090 SCTV450121 SCTV450122
Safety Waste Cap "LISA", V3.0
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Die Safety Waste Caps LISA’s V3.0 hochwertige und innovative Dockingstation, sind die neueste Generation eines modernen und universell erweiterbaren Baukastensystems für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC / UHPLC-Abfällen. Dieses System bietet eine sehr hohe Anzahl an individuellen Gewinden, Anschlüssen und Erweiterungsmöglichkeiten.
  • Satelliten-Blindstopfen – als Erweiterung und zum Anbringen verschiedener Komponenten wie z. B. eines Trichters
  • Schlauchanschluss – zum Verbinden größerer Schläuche mit 5 bis 11,5 mm Innendurchmesser
  • Satellit aus PTFE – für optimale chemische Beständigkeit
  • 360° frei drehbarer Schraubverschluss – für einfachen Behälterwechsel ohne Verdrehen des Schlauches
  • Anschlüsse – mit verbessertem Design für einfacheren Anschluss von Kapillaren mit 1,6, 2,3 oder 3,2 mm AD
  • Anschluss für Abluftfilter – SCAT-Abluftfilter blockieren schädliche Dämpfe mit Hilfe optimierter Aktivkohle und sorgen so für einen sicheren Druckausgleich in den Abfallbehältern
Der große Lieferumfang an Fittings und Blindstopfen sowie Zubehör an Abluftfiltern und Trichtern sorgt dafür, dass die Safety Waste Cap LISA V3.0 sofort einsatzbereit ist.
Zum Basismodul gehört ein Safety Waste Cap V3.0 LISA mit der von Ihnen gewählten Gewindegröße. Im Lieferumfang sind weitere 23 Zubehörteile enthalten. Darüber hinaus kann an den Safety Waste Cap LISA V3.0 eine Vielzahl von weiterem SCAT-Zubehör wie z.B. ein Trichter oder ein Abluftfilter angedockt werden. Eine Auswahl finden Sie in der Bestelltabelle aufgelistet.
Zubehörinformationen: 4× Fitting 1,6/2,3/3,2 mm AD, 4× PFA-Blindstopfen, 3× Fitting 5,0 bis 11,5 mm ID, 3× PTFE-Blindstopfen + Blindstopfen für Abluftfilter.