Serum aus neugeborenen Rinderkälbern, Neuseeland, HyClone™
Lieferant: HyClone products (Cytiva)
SH30401.01IR25 SH30401.01IR30 SH30401.02IR25 SH30401.02IR30 SH30401.01-45 SH30401.02-45
SH30401.01IR25EA 133 CHF
SH30401.01IR25 SH30401.01IR30 SH30401.02IR25 SH30401.02IR30 SH30401.01-45 SH30401.02-45
Serum aus neugeborenen Rinderkälbern, Neuseeland, HyClone™
Seren
Alle Kälberserumprodukte aus Neuseeland werden in Neuseeland sorgfältig gesammelt, verarbeitet und gefiltert, um Sicherheit gegen Rinderkrankheiten zu gewährleisten. Wir befolgen bei der Verarbeitung unseres Kälberserums dieselben Standards wie bei unserem fetalen Rinderserum (FBS), um höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit bieten zu können.
  • Eine kostengünstige Alternative zu fetalem Rinderserum (FBS)
  • Produkte aus Neuseeland mit vollständiger Rückverfolgbarkeit bis zur ursprünglichen Quelle
  • Alter des Tieres zum Zeitpunkt der Entnahme weniger als 10 Tage
  • Niedriger Antikörpergehalt und hoher Wachstumsfaktorgehalt
  • Viren-Panel-Test gemäß 9 CFR 113,53
Neuseeländisches Serum aus neugeborenen Rinderkälbern wird durch sequentielle Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 µm) gefiltert. Vor der Abgabe wird jede Serumcharge mithilfe der True-Pool-Technologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen sicherzustellen.