Starre Schraub-Kupplungen, BOLA
Lieferant: Bohlender
H903-18 H903-14 H903-25
BOHLH903-18EA 193 CHF
BOHLH903-18 BOHLH903-14 BOHLH903-25
Starre Schraub-Kupplungen, BOLA
Fittings und Verbinder
Durch die spezielle Ausführung der Kupplung können die beiden Hälften frei voneinander gedreht und angeschlossene Bauteile ausgerichtet werden. Diese neuartige Konstruktion gibt der Kupplung eine große Stabilität. Eine Dichtlippe am Verbindungsrohr mit dahinterliegendem FKM-O-Ring sorgt für eine sehr gute Abdichtung am GL-Gewinde.
  • Stabile Schraubkupplung mit GL-Innengewinden aus PPS
  • Innenliegendes Verbindungsrohr aus PTFE
  • Universell chemisch beständig
  • Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung
Zum Verbinden von Bauteilen mit GL-Außengewinde gleicher Gewindegröße.